Documentos Principais
515817
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) bis(diethyl citrato)dipropoxide
Sinônimo(s):
TYZOR® ZEC organic zirconate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H44O16Zr
Número CAS:
Peso molecular:
703.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Formulário
liquid
adequação da reação
core: zirconium
Impurezas
12% ethanol and 1-propanol
índice de refração
n20/D 1.451 (lit.)
densidade
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCO[Zr](OCCC)(OC(=O)C(O)(CC(=O)OCC)CC(=O)OCC)OC(=O)C(O)(CC(=O)OCC)CC(=O)OCC
InChI
1S/2C10H16O7.2C3H7O.Zr/c2*1-3-16-7(11)5-10(15,9(13)14)6-8(12)17-4-2;2*1-2-3-4;/h2*15H,3-6H2,1-2H3,(H,13,14);2*2-3H2,1H3;/q;;2*-1;+4/p-2
chave InChI
JNNLYJHFWHGPFC-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
TYZOR is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
65.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
18.33 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)