Documentos Principais
515132
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-methylbenzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(CH3)CHO
Número CAS:
Peso molecular:
138.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.522 (lit.)
p.e.
208 °C (lit.)
densidade
1.132 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C=O)ccc1F
InChI
1S/C8H7FO/c1-6-4-7(5-10)2-3-8(6)9/h2-5H,1H3
chave InChI
NRFKZFFVTGGEQF-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
175.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79.44 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 550-550 (2014)