Documentos
514624
Sigma-Aldrich
2,2,2,3′,4′-Pentafluoroacetophenone
95%
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3COCF3
Número CAS:
Peso molecular:
210.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.4375 (lit.)
pb
150 °C (lit.)
densidade
1.464 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1F)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F5O/c9-5-2-1-4(3-6(5)10)7(14)8(11,12)13/h1-3H
chave InChI
WEKSIOBQIQXAEE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
125.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51.67 °C - closed cup