463353
tert-Butyl methacrylate
98%, contains 200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Sinônimo(s):
1,1-Dimethylethyl methacrylate, tert -Butyl α-methacrylate, tert -Butyl methacrylate, Acryester TB
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
contém
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.415 (lit.)
pb
132 °C (lit.)
densidade
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-6(2)7(9)10-8(3,4)5/h1H2,2-5H3
chave InChI
SJMYWORNLPSJQO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
86.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
30 °C - closed cup