Documentos Principais
514446
Sigma-Aldrich
Diethyl dibutylmalonate
About This Item
Fórmula linear:
[CH3(CH2)3]2C(CO2C2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
272.38
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
índice de refração
n20/D 1.433 (lit.)
p.e.
150 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CCCC)(C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C15H28O4/c1-5-9-11-15(12-10-6-2,13(16)18-7-3)14(17)19-8-4/h5-12H2,1-4H3
chave InChI
WHKKUUPZLWUOIW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)