Documentos Principais
514292
Sigma-Aldrich
1,1′-Bi-2-naphthol bis(trifluoromethanesulfonate)
97%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.591,00
R$ 1.591,00
Previsão de entrega em04 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.591,00
About This Item
Fórmula linear:
(CF3SO3C10H6-)2
Número CAS:
Peso molecular:
550.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.591,00
Previsão de entrega em04 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
118-121 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
triflate
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1ccc2ccccc2c1-c3c(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)ccc4ccccc34
InChI
1S/C22H12F6O6S2/c23-21(24,25)35(29,30)33-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)34-36(31,32)22(26,27)28/h1-12H
chave InChI
OYJLCOSEYYZULE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
R D Myers et al.
Psychopharmacologia, 42(2), 109-115 (1975-05-28)
Rats of three different strains were tested systematically for their selection of water or ethanol offered in a two-choice situation. In order that preference-aversion curves could be derived, the concentrations of ethanol were increased in strength from 3 to 30%