Key Documents
512281
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trimethoxyphenylboronic acid
Sinônimo(s):
2,3,4-Trimethoxybenzeneboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)3C6H2B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
212.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
pf
74-79 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(B(O)O)c(OC)c1OC
InChI
1S/C9H13BO5/c1-13-7-5-4-6(10(11)12)8(14-2)9(7)15-3/h4-5,11-12H,1-3H3
chave InChI
LDQLSQRFSNMANA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)