Documentos Principais
512230
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-fluorophenylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
(3-Chloro-4-fluorophenyl-1-yl)boronic acid, 3-Chloro-4-fluorobenzeneboronic acid, 4-Fluoro-3-chlorophenylboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(F)B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
174.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
pf
242-247 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1ccc(F)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H5BClFO2/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,10-11H
chave InChI
WJDZZXIDQYKVDG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Rh-catalyzed asymmetric addition reactions
  • Palladium-catalyzed oxidative cross-coupling reaction
  • Suzuki-Miyaura coupling
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)