Documentos Principais
512001
Sigma-Aldrich
Diphenylmethyl isocyanate
98%
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)2CHNCO
Número CAS:
Peso molecular:
209.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.579 (lit.)
p.e.
298 °C (lit.)
densidade
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C=NC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H11NO/c16-11-15-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H
chave InChI
BWLKKFSDKDJGDZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)