Documentos Principais
511579
Sigma-Aldrich
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 0.4-0.9 mmol/g loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
Sinônimo(s):
Palladium-tetrakis(triphenylphosphine), polymer-bound
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
reticulação
2 % cross-linked with divinylbenzene
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
Extensão da rotulagem
0.4-0.9 mmol/g loading
tamanho de partícula
100-200 mesh
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Pd].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C18H15P.Pd/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h4*1-15H;
chave InChI
NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Polymer-bound catalyst for Suzuki Coupling reactions.[1],[2]
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jang, S-B.
Tetrahedron Letters, 38, 1793-1793 (1997)
Jang, S-B.
Tetrahedron Letters, 38, 4421-4421 (1997)