Documentos Principais
511226
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienylmolybdenum(I) tricarbonyl hydride
Sinônimo(s):
Tricarbonyl(cyclopentadienyl)hydridomolybdenum(I)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6MoO3
Número CAS:
Peso molecular:
246.07
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
cadeia de caracteres SMILES
[MoH].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
produto comparável
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)