Documentos Principais
117609
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienylmolybdenum(II) tricarbonyl, dimer
98%
Sinônimo(s):
Cyclopentadienyltricarbonylmolybdenum dimer, Hexacarbonylbis(η5 -cyclopentadienyl)dimolybdenum(I), Hexacarbonylbis(cyclopentadienyl)dimolybdenum
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H10Mo2O6
Número CAS:
Peso molecular:
490.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
98%
Formulário
solid
adequação da reação
core: molybdenum
reagent type: catalyst
pf
222 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mo][Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.6CO.2Mo/c2*1-2-4-5-3-1;6*1-2;;/h2*1-5H;;;;;;;;
chave InChI
XCUPBPUEWLTPMQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Group 6 Carbonyl Complexes of N, O, P-ligands: Reviews the use of cyclopentadienyl molybdenum(II) dicarbonyl and tricarbonyl complexes as precursors for catalysts in olefin epoxidation. (SM Bruno, AA Valente, IS Gonçalves, 2023).
  • Monitoring Equilibrium Reaction Dynamics of a Nearly Barrierless Molecular Rotor: Describes using cyclopentadienylmolybdenum tricarbonyl dimer in ultrafast vibrational echo experiments to observe dynamic processes in barrierless molecular rotors. (IA Nilsen, DG Osborne, AM White, JM Anna, 2014).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)