510130
4-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
4-(Trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
pf
123-127 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C7H6BF3O3/c9-7(10,11)14-6-3-1-5(2-4-6)8(12)13/h1-4,12-13H
chave InChI
HUOFUOCSQCYFPW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Lactate dehydrogenase inhibitors for use against cancer cell proliferation
- Nitro-phenoxybenzoic acid derivatives for PAI-1 inhibition
- PA-824 analogs for use as antituberculosis drugs
- Modulators of survival motor neuron protein
Reactant involved in addition reactions and cross-coupling reactions including Suzuki-Miyaura cross-coupling
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?