510114
Ammonium paratungstate
99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Tungstic acid decaammonium salt
Ensaio
99.99% trace metals basis
forma
powder
pf
>300 °C (lit.)
densidade
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.O[W]12(=O)O[W]3(O)(=O)O[W](O)(=O)(O3)O[W]4(O)(=O)O[W](O)(=O)(O4)O[W]5(O)(=O)O[W]6(=O)(O5)O[W]7(=O)(O[W](O)(=O)(O[W]8(O)(=O)O[W](O)(=O)(O[W](O)(=O)(O1)O2)O8)O7)O6
InChI
1S/10H3N.10H2O.31O.12W/h10*1H3;10*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;10*+1/p-10
chave InChI
LMAJGSPZJYEENT-UHFFFAOYSA-D
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?