Documentos Principais
50281
Sigma-Aldrich
2-(4-Aminophenylthio)acetic acid
≥98.0%
Sinônimo(s):
S-(4-Aminophenyl)thioglycolic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H9NO2S
Número CAS:
Peso molecular:
183.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0%
forma
solid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
197-203 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(SCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2S/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)
chave InChI
CTPIHHXCACYCIV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)