Documentos Principais
499773
Sigma-Aldrich
2,2′-Dimethyl-1,1′-binaphthalene
90%
Sinônimo(s):
2,2′-Dimethyl-1,1′-binaphthyl
About This Item
Fórmula linear:
(CH3C10H6-)2
Número CAS:
Peso molecular:
282.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
90%
p.e.
190-210 °C/0.2 mmHg (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc2ccccc2c1-c3c(C)ccc4ccccc34
InChI
1S/C22H18/c1-15-11-13-17-7-3-5-9-19(17)21(15)22-16(2)12-14-18-8-4-6-10-20(18)22/h3-14H,1-2H3
chave InChI
KDHFKMDVFWYSPT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2,2′-Dimethyl-1,1′-binaphthalene is a binaphthalene derivative.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)