499005
5-Methyl-2-pyridylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Produtos recomendados
concentração
0.5 M in THF
densidade
0.959 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc([Zn]Br)nc1
InChI
1S/C6H6N.BrH.Zn/c1-6-3-2-4-7-5-6;;/h2-3,5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
ZWOPKPFXOHYOBO-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- In the Pd-catalyzed C-C bond-forming reactions with 3-iodothiophene.
- In the Pd-catalyzed synthesis of 5-heteroaryl- and 5-aryl-2-furaldehydes by reacting with 5-bromo-2-furaldehyde.
Informações legais
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.0 °C - closed cup