498327
Ethyl 2-fluoroacetoacetate
Sinônimo(s):
2-Fluoro-3-oxobutanoic acid ethyl ester, Ethyl 2-fluoro-3-oxobutanoate, Ethyl 2-fluoro-3-oxobutyrate, NSC 24563
About This Item
Produtos recomendados
índice de refração
n20/D 1.414 (lit.)
pb
183 °C (lit.)
densidade
1.181 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(F)C(C)=O
InChI
1S/C6H9FO3/c1-3-10-6(9)5(7)4(2)8/h5H,3H2,1-2H3
chave InChI
SHTFQLHOTAJQRJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- δ-keto-β-hydroxy-α-fluoro esters
- fluorinated [1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-ones
- fluorinated [1,2,4]triazolo[5,1-c][1,2,4]triazin-4(1H)-ones
- 4-fluorofarnesol
- Michael addition-induced cyclization reaction
- Asymmetric Mannich reaction
- Enantioselective organocatalytic conjugate addition
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?