Documentos Principais
497363
Sigma-Aldrich
Ammonium cobalt(II) sulfate hexahydrate
99%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 557,00
R$ 557,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 557,00
About This Item
Fórmula linear:
(NH4)2Co(SO4)2 · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
395.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 557,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
for analytical purposes
Ensaio
99%
Formulário
crystals and lumps
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: cobalt
pf
120 °C (dec.) (lit.)
densidade
1.902 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N.N.O.O.O.O.O.O.[Co++].OS(O)(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Co.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
chave InChI
YUWDLEMDFQMDIE-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)