Key Documents
497134
Sigma-Aldrich
1,6-Hexanediol ethoxylate diacrylate
average Mn ~314, contains 300 ppm MEHQ as inhibitor
Sinônimo(s):
1,6-Hexanediol ethoxylate diacrylate, Ethoxylated 1,6-hexanediol diacrylate, Ethoxylated hexanediol diacrylate
About This Item
Fórmula linear:
[H2C=CHCO2(CH2CH2O)nCH2CH2CH2-]2
Número CAS:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
atividade específica
2.0 ethoxy groups/molecule
peso molecular
average Mn ~314
contém
300 ppm MEHQ as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
densidade
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=CC(=O)OCCOCCCCCCOCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C16H26O6/c1-3-15(17)21-13-11-19-9-7-5-6-8-10-20-12-14-22-16(18)4-2/h3-4H,1-2,5-14H2
chave InChI
GIMNDOUZTMKUHI-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)