Documentos
49554
Sigma-Aldrich
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
≥98.0% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8F6O
Número CAS:
Peso molecular:
258.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
solid
atividade óptica
[α]/D +27±1°, c = 1 in acetonitrile
pureza óptica
enantiomeric ratio: 97:3 (GC)
pf
53-58 °C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H8F6O/c1-5(17)6-2-7(9(11,12)13)4-8(3-6)10(14,15)16/h2-5,17H,1H3/t5-/m1/s1
chave InChI
MMSCIQKQJVBPIR-RXMQYKEDSA-N
Descrição geral
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol is a key intermediate for the synthesis of aprepitant, a potent human neurokinin-1 (NK-1) receptor.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Efficient Synthesis of (1R)-[3, 5-Bis (trifluoromethyl) phenyl] Ethanol, a Key Intermediate for Aprepitant, an NK-1 Receptor Antagonist.
Vankawala PJ, et al.
Synthetic Communications, 37(19), 3439-3446 (2007)