Documentos Principais
495387
Sigma-Aldrich
5-Sulfoisophthalic acid monolithium salt
Sinônimo(s):
5-(Lithiosulfo)isophthalic acid
About This Item
Fórmula linear:
LiO3SC6H3-1,3-(CO2H)2
Número CAS:
Peso molecular:
252.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Impurezas
<10% water
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].OC(=O)c1cc(cc(c1)S([O-])(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H6O7S.Li/c9-7(10)4-1-5(8(11)12)3-6(2-4)16(13,14)15;/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14,15);/q;+1/p-1
chave InChI
GGKPBCOOXDBLLG-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Monomer for water-dispersible polyesters.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)