Documentos Principais
494380
Sigma-Aldrich
Diethylenetriamine, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 4.0-5.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinônimo(s):
PS-DETA
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.029,00
R$ 1.029,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.029,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.029,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
reticulação
1 % cross-linked
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
4.0-5.0 mmol/g loading
tamanho de partícula
200-400 mesh
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
NCCNCCN.C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2
InChI
1S/C10H10.C8H8.C4H13N3/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;5-1-3-7-4-2-6/h3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;7H,1-6H2
chave InChI
ZKLXBIDCCKBICN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Scavenges acids, acid chlorides, anhydrides, etc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Flynn, D.L.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4874-4874 (1997)