Documentos Principais
493996
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-methoxy-3-quinolinecarboxaldehyde
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H8ClNO2
Número CAS:
Peso molecular:
221.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
Ensaio
99%
pf
149-151 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1cc2cc(OC)ccc2nc1Cl
InChI
1S/C11H8ClNO2/c1-15-9-2-3-10-7(5-9)4-8(6-14)11(12)13-10/h2-6H,1H3
chave InChI
TZQOMBXDCIPJKW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Chloro-6-methoxy-3-quinolinecarboxaldehyde is a substituted quinolinecarboxaldehyde.
Aplicação
2-Chloro-6-methoxy-3-quinolinecarboxaldehyde may be used in the preparation of 6-methoxy-2-phenethylquinoline-3-carboxaldehyde.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Rajasekhar Reddy Naredla et al.
Tetrahedron, 69(9), 2137-2141 (2013-10-22)
Several phenylethyl-substituted pyridinecarboxaldehydes were prepared from 2-bromo-3-pyridinecarboxaldehyde and these substances are found to undergo cyclization reactions in acidic media. In the absence of added nucleophile, acid promoted cyclization and oxidation (MnO