Documentos Principais
493597
Sigma-Aldrich
Tris(cyclopentadienyl)lanthanum(III)
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
LaCp3
About This Item
Fórmula linear:
La(C5H5)3
Número CAS:
Peso molecular:
334.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
solid
adequação da reação
core: lanthanum
reagent type: catalyst
pf
275 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[La].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[CH]3[CH][CH][CH][CH]3
InChI
1S/3C5H5.La/c3*1-2-4-5-3-1;/h3*1-5H;
chave InChI
FRXJDKXOOBAPRG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Atomic number of base material: 57 Lanthanum
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2 - Water-react 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Thin film photovoltaic devices have become increasingly important in efficiently harnessing solar energy to meet consumer demand.