Documentos
493244
Sigma-Aldrich
Phenyl-d5 isocyanate
98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
C6D5NCO
Número CAS:
Peso molecular:
124.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
técnica(s)
protein expression: suitable
índice de refração
n20/D 1.535 (lit.)
pb
162-163 °C (lit.)
pf
−30 °C (lit.)
densidade
1.142 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(N=C=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H5NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
chave InChI
DGTNSSLYPYDJGL-RALIUCGRSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51.00 °C - closed cup