492744
4-Bromobenzaldehyde dimethyl acetal
98%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.532 (lit.)
pb
254 °C (lit.)
densidade
1.383 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(OC)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H11BrO2/c1-11-9(12-2)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,9H,1-2H3
chave InChI
TWFNGPDYMFEHOB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter