Documentos
492426
Sigma-Aldrich
DL-Leucine-d10
98 atom % D
Sinônimo(s):
DL-Leucine-2,3,3,4,5,5,5,5′,5′,5′-d10
About This Item
Fórmula linear:
(CD3)2CDCD2CD(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
141.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
forma
solid
pf
293-296 °C (subl.) (lit.)
alteração de massa
M+10
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/i1D3,2D3,3D2,4D,5D
chave InChI
ROHFNLRQFUQHCH-SHJFKSRGSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3