Documentos Principais
491829
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde-α-13C,α-d1
99 atom % D, 99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Benzaldehyde-(carbonyl-13C,D)
About This Item
Fórmula linear:
C6H513CDO
Número CAS:
Peso molecular:
108.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pureza isotópica
99 atom % 13C
99 atom % D
índice de refração
n20/D 1.545 (lit.)
p.e.
178-179 °C (lit.)
pf
−26 °C (lit.)
densidade
1.065 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i6+1D
chave InChI
HUMNYLRZRPPJDN-KFNOGTNBSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
145.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62.8 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)