Documentos Principais
491594
Sigma-Aldrich
Sodium 4-methylvalerate-1-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
4-Methylpentanoic acid-1-13C sodium salt, Sodium isocaproate-1-13C
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2CH213CO2Na
Número CAS:
Peso molecular:
139.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC(C)CC[13C]([O-])=O
InChI
1S/C6H12O2.Na/c1-5(2)3-4-6(7)8;/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i6+1;
chave InChI
ZTRIBXMDBFDMQW-NWZHYJCUSA-M
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)