Key Documents
490679
Sigma-Aldrich
Sodium propionate-3-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Propionic acid-3-13C sodium salt
About This Item
Fórmula linear:
13CH3CH2CO2Na
Número CAS:
Peso molecular:
97.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
forma
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
285-286 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[13CH3]CC([O-])=O
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1/i1+1;
chave InChI
JXKPEJDQGNYQSM-YTBWXGASSA-M
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1