Documentos Principais
488925
Sigma-Aldrich
DL-Alanine-2-d
98 atom % D
Selecione um tamanho
1 G
R$ 3.991,00
R$ 3.991,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 3.991,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3CD(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
90.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 3.991,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
289 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C(C)(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/i2D
chave InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-VMNATFBRSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)