Ensaio
98%
pb
129 °C/0.2 mmHg (lit.)
pf
60-62 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C=Nc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H11NO2/c16-11-15-13-6-8-14(9-7-13)17-10-12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2
chave InChI
HFIHSWMJFCMLJE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
It may be used in the synthesis of the following phenyl urea derivatives:
- 1-[4-(benzyloxy)phenyl]-3-(1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)urea
- 1-[4-(benzyloxy)phenyl]-3-[3-(4-chlorophenyl)-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl]urea
- 1-[4-(benzyloxy)phenyl]-3-[3-(2-chlorophenyl)-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl]urea
- N-[4-[3-[4-(benzyloxy)phenyl]ureido]phenyl]nicotinamide
- 1-[4-(benzyloxy)phenyl]-3-(1-nicotinoylindolin-5-yl)urea
- 4-[3-[4-(benzyloxy)phenyl]ureido]-N-phenylbenzamide
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3