Documentos Principais
486019
Sigma-Aldrich
Boc-Val-OH-15N
98 atom % 15N
Sinônimo(s):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valine-15N, L-Valine-15N, N-t-Boc derivative
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH(15NH-Boc)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
218.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D −6.5°, c = 1 in acetic acid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
77-80 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@H]([15NH]C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H19NO4/c1-6(2)7(8(12)13)11-9(14)15-10(3,4)5/h6-7H,1-5H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1/i11+1
chave InChI
SZXBQTSZISFIAO-PFGINBISSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)