Key Documents
483281
Sigma-Aldrich
Chromium(III) bromide hexahydrate
99%
About This Item
Fórmula linear:
CrBr3 · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
399.80
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
forma
powder
pf
79 °C (lit.)
densidade
5.4 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.Br[Cr](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Cr.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
chave InChI
XIOAYKRRSJTLOZ-UHFFFAOYSA-K
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges