Documentos
483133
Sigma-Aldrich
Triacetoxy(vinyl)silane
technical grade
Sinônimo(s):
(Triacetoxysilyl)ethylene, Vinyltriacetoxysilane
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CO2)3SiCH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
232.26
Beilstein:
1792454
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
índice de refração
n20/D 1.422 (lit.)
pb
175 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[Si](OC(C)=O)(OC(C)=O)C=C
InChI
1S/C8H12O6Si/c1-5-15(12-6(2)9,13-7(3)10)14-8(4)11/h5H,1H2,2-4H3
chave InChI
NOZAQBYNLKNDRT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter