Documentos Principais
482684
Sigma-Aldrich
ArgoGel−MB-CHO
120-230 μm particle size
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
linha de produto
ArgoPore
reticulação
1 % cross-linked
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: amine reactive
Extensão da rotulagem
0.35-0.45 mmol typical aldehyde loading per g
tamanho de partícula
120-230 μm
grupo funcional
aldehyde
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(O)cc1OC.CC(COCCO)(COCCO)Cc2ccc(C=C)cc2
Informações legais
ArgoGel is a trademark of Argonaut Technologies, Inc.
ArgoPore is a trademark of Argonaut Technologies, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)