481823
Mercury(II) thiocyanate
99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Mercuric isothiocyanate, Mercuric sulfocyanide, Mercuric thiocyanate, Mercury di(thiocyanate), Thiocyanic acid, mercury(II) salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
powder
técnica(s)
NMR: suitable
Impurezas
≤110 ppm Trace Metal Analysis
pf
165 °C (dec.) (lit.)
densidade
3.71 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N#CS[Hg]SC#N
InChI
1S/2CHNS.Hg/c2*2-1-3;/h2*3H;/q;;+2/p-2
chave InChI
GBZANUMDJPCQHY-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
248.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
120 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?