420581
Glycolic acid solution
high purity, 70 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
Hydroxyacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
qualidade
high purity
concentração
63-72% (by NaOH, titration)
70 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.408
pb
112 °C
densidade
1.25 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
chave InChI
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1