Documentos
481645
Sigma-Aldrich
Poly[methyl(3,3,3-trifluoropropyl)siloxane]
About This Item
Fórmula linear:
(C4H7F3OSi)n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
índice de refração
n20/D 1.383 (lit.)
viscosidade
10,000 cSt(25 °C)(lit.)
densidade
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](=O)CCC(F)(F)F
Embalagem
Packaged in glass bottles