481432
Cyanogen bromide
99.995% trace metals basis
Sinônimo(s):
Bromine cyanide
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.65 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
100 mmHg ( 22.6 °C)
Ensaio
99.995% trace metals basis
p.e.
61-62 °C (lit.)
pf
50-53 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrC#N
InChI
1S/CBrN/c2-1-3
chave InChI
ATDGTVJJHBUTRL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>149.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 65 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?