Documentos
480770
Sigma-Aldrich
Bismuth subgallate hydrate
99.9%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5BiO6 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
394.09 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
99.9%
pf
223 °C (dec.) (lit.)