Documentos Principais
480525
Sigma-Aldrich
Lithium azide solution
20 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
Lthium triazide
About This Item
Fórmula linear:
LiN3
Número CAS:
Peso molecular:
48.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for analytical purposes
Formulário
liquid
concentração
20 wt. % in H2O
densidade
1.088 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Li]N=[N+]=[N-]
InChI
1S/Li.N3/c;1-3-2/q+1;-1
chave InChI
GUWHRJQTTVADPB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Lithium azide can be used as:
  • A precursor in the synthesis of lithium pentazolate.
  • As an electrolyte additive for Li-S batteries to enhance their cyclability and interfacial stability.
  • As porogen reagent and nitrogen source in the preparation of nitrogen-doped porous carbon nanofibers.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Artigos
Since the preparation of the first organic azide, phenyl azide, by Peter Griess in 1864 this energy-rich and versatile class of compounds has enjoyed considerable interest.