Documentos Principais
480223
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl alcohol-co-vinyl acetate-co-itaconic acid)
About This Item
Fórmula linear:
[CH2CH(OH)]x[CH2CH(O2CCH3)]y[CH2C(CO2H)(CH2CO2H)]Z
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
pf
186-200 °C (lit.)
temperatura de transição
Tg 79.9 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)