Documentos Principais
182567
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl butyral-co-vinyl alcohol-co-vinyl acetate)
average Mw 50,000-80,000 by GPC, powder
Sinônimo(s):
Poly(vinyl butyral-vinyl alcohol-vinyl acetate)
Selecione um tamanho
250 G
R$ 1.232,00
500 G
R$ 2.122,00
R$ 1.232,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 G
R$ 1.232,00
500 G
R$ 2.122,00
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 1.232,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
Nível de qualidade
peso molecular
average Mw 50,000-80,000 by GPC
composição
vinyl butyral, 80 wt. %
índice de refração
n20/D 1.485
temperatura de transição
Tg 62-72 °C
densidade
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C8H14O2.C4H6O2.C2H4O/c1-4-7-8(9-5-2)10-6-3;1-3-6-4(2)5;1-2-3/h5-6,8H,2-4,7H2,1H3;3H,1H2,2H3;2-3H,1H2
chave InChI
RNNFCYZWIQZWQV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Poly(vinyl butyral-co-vinyl alcohol-co-vinyl acetate) (PVBA) can be usedas a protective coating for copper corrosion in a saline environment.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Kollicoat® IR
Sigma-Aldrich
30549
Kollicoat® IR
Danial Harandi et al.
Polymers, 12(5) (2020-05-07)
The ability of poly(vinyl butyral-co-vinyl alcohol-co-vinyl acetate) (PVBVA) to consolidate Fir wood was studied in terms of the surface and mechanical properties' changes. Two variables were considered to treat the wood: (i) the concentration (5 and 10 wt.%) of PVBVA