Documentos Principais
479845
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-fluoro-5-sulfamoylbenzoic acid
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5ClFNO4S
Número CAS:
Peso molecular:
253.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
pf
245-248 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NS(=O)(=O)c1cc(C(O)=O)c(Cl)cc1F
InChI
1S/C7H5ClFNO4S/c8-4-2-5(9)6(15(10,13)14)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)(H2,10,13,14)
chave InChI
DDGOQDDPEWYVRD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Chloro-4-fluoro-5-sulfamoylbenzoic acid, also known as 5-(aminosulfonyl)-2-chloro-4-fluorobenzoic acid, is an aryl fluorinated building block employed in organic synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)