Documentos Principais
479772
Sigma-Aldrich
Ethyl (R)-(−)-4-cyano-3-hydroxybutyrate
95%
Sinônimo(s):
(R)-(−)-4-Cyano-3-hydroxybutyratic acid, ethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
NCCH2CH(OH)CH2CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
157.17
Beilstein:
1764513
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
atividade óptica
[α]25/D −5°, neat
índice de refração
n20/D 1.448 (lit.)
p.e.
270 °C (lit.)
densidade
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C[C@H](O)CC#N
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-6(9)3-4-8/h6,9H,2-3,5H2,1H3/t6-/m1/s1
chave InChI
LOQFROBMBSKWQY-ZCFIWIBFSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)