Key Documents
479578
Sigma-Aldrich
Trimethoxy(pentamethylcyclopentadienyl)titanium(IV)
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H24O3Ti
Número CAS:
Peso molecular:
276.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.554 (lit.)
pb
285 °C (lit.)
densidade
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CO[Ti](OC)OC.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)