The CAS number used for the methylvinylcyclosiloxanes is 68082-23-5, and the product will consist of approximately 95% of 68082-23-5 and about 5% of 68585-32-0.
479543
Platinum(0)-2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane complex solution
0.104 M in methylvinylcyclosiloxanes
Sinônimo(s):
2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetravinyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetroxatetrasilocane platinum
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
adequação da reação
core: platinum
reagent type: catalyst
concentração
0.104 M in methylvinylcyclosiloxanes
p.e.
207 °C
densidade
1.017 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Pt].C[Si]1(O[Si](C)(O[Si](C)(O[Si](C)(O1)C=C)C=C)C=C)C=C
InChI
1S/C12H24O4Si4.Pt/c1-9-17(5)13-18(6,10-2)15-20(8,12-4)16-19(7,11-3)14-17;/h9-12H,1-4H2,5-8H3;
chave InChI
PIZSEPSUZMIOQF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
233.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
112 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
-
Do we have the CAS number or information for the methylvinylcyclosiloxanes in the 0.104 M platinum(0)-2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane complex?
1 answer-