Documentos Principais
478873
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Chloromandelic acid
99%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4CH(OH)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
186.59
Beilstein:
2693370
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]23/D −126°, c = 3 in H2O
pf
119-121 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)/t7-/m1/s1
chave InChI
RWOLDZZTBNYTMS-SSDOTTSWSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)